Imprimer
N-Hydroxysuccinimide
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Synonyms: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
8.51056.0100 8.51056.0025
01-62-0009-100EA 84.9 EUR
01-62-0009-100 01-62-0009-25
N-Hydroxysuccinimide
N-Hydroxysuccinimide
Formule: C₄H₅NO₃
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005516
Numéro CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3