Imprimer
Échantillonneur à manchon
Fournisseur: Sampling Systems
1035A-1000 1035T-150 1035E-1000 1035T-200 1035P-150 1035A-1500
SAMP1035A-1000EA 457 EUR
SAMP1035A-1000 SAMP1035T-150 SAMP1035E-1000 SAMP1035T-200 SAMP1035P-150 SAMP1035A-1500
Échantillonneur à manchon
Échantillonneurs Préleveurs de solides
L'échantillonneur à manchon est spécialement conçu pour les grands volumes à grande profondeur.
  • Longueur réglable et finition brillante
  • Tiges d'extension extrêmement solides et robustes
Convient aux poudres et granulés à écoulement libre.