Imprimer
Colonnes capillaires, Elite-35ms pour Autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
N9316439 N9316446
PERCN9316439EA 2290 EUR
PERCN9316439 PERCN9316446
Colonnes capillaires, Elite-35ms pour Autosystem
Colonnes pour chromatographie
Elite-35ms columns are dimethylpolysiloxane (35% Diphenyl) silica fused columns.