Imprimer
Lingettes pour applications générales, PIG®
Fournisseur: NEW PIG
WIP235 WIP230 WIP231 WIP310 WIP311
NEWPWIP235EA 66.9 EUR
NEWPWIP235 NEWPWIP230 NEWPWIP231 NEWPWIP310 NEWPWIP311
Lingettes pour applications générales, PIG®
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Ces lingettes en cellulose avec reliure en latex adhésif sont idéales pour tout type d'utilisation, du nettoyage des pièces à celui des mains.
  • Fabriquées à partir de fibres de cellulose douces et absorbantes, avec une reliure de haute qualité pour une plus grande force d'essuyage humide ou sec
  • Épaisses et très absorbantes pour absorber rapidement des huiles, dégraissants et d'autres liquides
  • Matériau à faible peluchage, ne laisse aucun résidu et garantit des surfaces propres
  • Excellentes pour un large éventail d'applications, de l'essuyage rapide au
More Product Information