Imprimer
Cation exchange chromatography columns, IEC series
Fournisseur: Resonac
F6110002 F6118250
554-2851EA 1076 EUR
554-2851 554-2856
Cation exchange chromatography columns, IEC series
Colonnes pour chromatographie
SP-825, CM-825: Conviennent à l'analyse de composés à haut poids moléculaire, tels que les protéines, les peptides, l'ADN et l'ARN. Utilisable sur une large plage de pH, entre 2 et 12.
SP-420N: Matériau de base non poreux. Pour analyse rapide.