Imprimer
Incubateurs à double convection, Heratherm® Advanced Protocol Security
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
51028541 51028542 51028136 51028543 51028138 51028137
390-0479EA 3570 EUR
390-0479 390-0480 390-0473 390-0481 390-0475 390-0474
Incubateurs à double convection, Heratherm® Advanced Protocol Security
Incubateurs Incubateurs standard
L'incubateur Heratherm® Advanced Protocol Security est caractérisé par une convection forcée réglable ce qui permet à l'utilisateur de choisir la vitesse de ventilation de 0 à 100%. La vitesse de l'air peut être réglée pour obtenir un débit d'air optimal selon l'application. Ces unités sont recommandées pour une large gamme d'applications de laboratoire exigeantes telles que les tests de stabilité dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique. Les incubateurs sont dotés d'une chambre intérieure en acier inoxydable lisse dont les angles arrondis sont faciles à nettoyer. Ils comportentMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle IMH60-S SS IMH100-S SS IMH60-S IMH180-S SS IMH180-S IMH100-S
Environmentally Preferable
Stabilité de température (temps) ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C
Homogénéité de température ±0,2 °C @ 37 °C * ±0,3 °C @ 37 °C * ±0,2 °C @ 37 °C * ±0,4 °C @ 37 °C * ±0,4 °C @ 37 °C * ±0,3 °C @ 37 °C *
Capacité 66 L 104 L 66 L 178 L 178 L 104 L
Type de convection Convection forcée Convection forcée Convection forcée Convection forcée Convection forcée Convection forcée
Puissance nominale 1390 W 1390 W 1390 W 1390 W 1390 W 1390 W
Gamme de température Ambiante +5...105 °C Ambiante +5...105 °C Ambiante +5...105 °C Ambiante +5...105 °C Ambiante +5...105 °C Ambiante +5...105 °C
Poids 45 kg 56 kg 45 kg 70 kg 70 kg 56 kg