Imprimer
Colonnes capillaires, BP5MS
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
054301 054310 054320 054321 054308
568-0328EA 619 EUR
568-0328 568-0327 SGEA054320 SGEA054321 568-0326
Colonnes capillaires, BP5MS
Colonnes pour chromatographie
Teneur en silphénylène optimisée pour les analyses MS polyvalentes. Idéales pour les analyses 5% MS. Non polaires, équivalence 5%. Faible ressuage, inertie optimale.
5% phényl polysilphénylène-siloxane
Température maximale de -40 à +330/350.
Peuvent remplacer : DB-5ms, Rtx-5ms, HP-5MS, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VF-5ms.