Imprimer
Incubateurs à convection naturelle, General Protocol Heratherm®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
51028131 51028132 51028130
390-0468EA 2450 EUR
390-0468 390-0469 390-0467
Incubateurs à convection naturelle, General Protocol Heratherm®
Incubateurs Incubateurs standard
Les incubateurs Heratherm® General Protocol sont dotés d'une chambre intérieure lisse en acier inoxydable avec porte interne en verre, ce qui permet de visualiser les échantillons sans affecter la stabilité de la température avec convection naturelle et garantit un léger flux d'air et un séchage minimal. Ces unités sont recommandées pour une large gamme d'applications de routine dans les laboratoires pharmaceutiques, médicaux, de recherche et agroalimentaires, et pour la microbiologie et la croissance de levures. Les unités sont dotées d'une routine d'étalonnage simple et offrent une plus grande sécurité des échantillons avec une alarme automatique de protection contre la surchauffe permettant de protéger les échantillons et l'incubateur.
  • Interface utilisateur intuitive pour un réglage facile des températures avec grand écran luminescent sous vide, facile à lire
  • Flexible, le système d'étagères peut être retiré en un clic, ce qui permet de nettoyer la chambre facilement
  • Les modèles sont dotés d'une interface RS232 de série
  • Vous pouvez empiler les unités pour gagner de la place. Aucun outil ni dispositif d'empilage n'est nécessaire.
Information de livraison: fourni avec deux étagères perforées en acier inoxydable. Une gamme d'options et d'accessoires est disponible, contactez-nous pour plus de détails.