Imprimer
Entonnoirs de sécurité
Fournisseur: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
TR1 TK51 TK61 TR2 T2 T182 TS TR3 TR2V TK71-180 TK71 TK61-180 TK51-180 TK50-180 TK50 T180
119-2410EA 63 EUR
119-2410 119-0132 119-0133 119-0134 119-0131 119-0155 119-0153 119-0152 119-0151 119-0150 119-0149 119-0148 119-0147 119-0146 119-0145 119-0141
Entonnoirs de sécurité
Entonnoirs Entonnoirs de sécurité
En acier inoxydable.
  • Entonnoirs de sécurité, vissés au conteneur: sécurité anti-débordement, système anti-feu, raccord de terre et couvercle
  • Système anti-feu amovible pour un nettoyage facile
  • Entonnoirs de sécurité avec bouchon en plastique: remplissage simple et sûr de conteneurs en plastiques (déchets de solvants)
  • Entonnoirs de sécurité avec filetage en dents de scie 2" (S56×4): remplissage simple et sûr de combinaisons de fûts
  • Édition standard (I): Ø 120 mm, hauteur au-dessus de la visserie 140 mm
  • Édition à plat (II): Ø 180 mm, hauteur au-dessus de la visserie 70 mm
  • Entonnoirs enfichables avec Ø 120 mm, sans couvercle
Pour le remplissage simple et sûr de conteneurs de sécurité, comme les bidons en plastique.