Cocarboxylase, EMPROVE® api convient pour l'utilisation comme principe actif pharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms:
Thiamine pyrophosphate chloride, Aneurinepyrophosphoric acid, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-((hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl)oxy)ethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride, Cocarboxylase chloride
5.00112.5000
5.00112.1000
5.00112.0100
5.00112.5000EA
0
EUR
5.00112.5000
5.00112.1000
5.00112.0100
Cocarboxylase, EMPROVE® api convient pour l'utilisation comme principe actif pharmaceutique, SAFC®
Cocarboxylase
Formule:
C₁₂H₁₉ClN₄O₇P₂S MW: 460.77 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00038740 Numéro CAS: 154-87-0 EINECS: 205-836-1 |