Imprimer
8-Bromoguanosine hydraté ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L02992.03 L02992.06
L02992.03EA 24.3 EUR
L02992.03 L02992.06
8-Bromoguanosine hydraté ≥97%
8-Bromoguanosine hydraté
Purity: 97% CAS No.: 332359-99-6 Molecular Formula: C10H12BrN5O5.xH2O Formula Weight: 362.14(anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 578725 Optical Rotation: -30° (c=2 in 1:1 DMSO/water) MDL No.: MFCD00150531
Formule: C₁₀H₁₂BrN₅O₅·H₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150531
Numéro CAS: 332359-99-6
EINECS: 223-677-6