Imprimer
2'-Deoxyuridine
Fournisseur: Molekula
61613969-100G 61613969-5G
MOLE61613969-100GEA 0 EUR
MOLE61613969-100G MOLE61613969-5G
2'-Deoxyuridine
2'-Deoxyuridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006527
Numéro CAS: 951-78-0
EINECS: 213-455-7