Imprimer
Uridine
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
0714.1 0714.2 0714.3
ROTH0714.1EA 0 EUR
ROTH0714.1 ROTH0714.2 ROTH0714.3
Uridine
Uridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006526
Numéro CAS: 58-96-8
EINECS: 200-407-5