Imprimer
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
101500-1 101500-100 101500-50 101500-500
101500-1EA 1420 EUR
101500-1 101500.100 101500-50 101500.500
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure), Millipore®
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
Formule: C₈H₁₁ClFNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132962
Numéro CAS: 30827-99-7
ONU: 3261
ADR: 8,II