Imprimer
Dihydro-4,4-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
B25286.06 B25286.14
B25286.06EA 41.1 EUR
B25286.06 B25286.14
Dihydro-4,4-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione ≥97%
Dihydro-4,4-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione
Purity: 97% CAS No.: 4160-82-1 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.15 Melting Point: 122-126° Boiling Point: 181°/25mm MDL No.: MFCD00006684
Formule: C₇H₁₀O₃
Point d'ébullition: 181 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 122…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006684
Numéro CAS: 4160-82-1
EINECS: 223-998-1