Imprimer
Bétaïne monohydraté
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
53920-1 53920-2
BMOL53920-1EA 0 EUR
BMOL53920-1 BMOL53920-2
Bétaïne monohydraté
Bétaïne monohydraté
Formule: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150010
Numéro CAS: 590-47-6
EINECS: 203-490-6