Imprimer
Acide sulfurique 95 - 98% 95-98% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
0499-100MLEA 71.3 EUR
0499-100ML 0499-500ML
Acide sulfurique 95 - 98% 95-98% ACS
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ammonium <0.0002%
Arsenic ≤0.01 ppm
Chloride ≤0.00002%
Colour (APHA) ≤10
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0001%
Iron ≤0.00002%
Mercury ≤5 ppb
Nitrate ≤0.00005%
Purity 95 – 98%
Residue on Ignition ≤0.0005%
Substances Reducing Permanganate ≤0.0002%