Imprimer
Petits incubateurs, B28
Fournisseur: Binder
9010-0002
390-6032EA 1326 EUR
390-6032
Petits incubateurs, B28
Incubateurs Étuves bactériologiques
Dispositif compact avec commande mécanique-hydraulique pour des conditions d'incubation précises et fiables. Plage de température optimale à 37 °C. L'appareil comporte un boîtier en tôle d'acier galvanisé, revêtu d'acier pulvérisé en totalité pour une protection maximale contre la corrosion, thermostat hydraulique-mécanique avec thermomètre à cadran analogique.
  • Disponible avec ou sans système de régulation de la température de sécurité indépendant CT classe 1. En cas de défaillance de tous les autres contrôleurs, le limiteur de température mécanique classe 1 arrête le chauffage à ~10 °C au-dessus de la température maximale de l'incubateur, ce qui évite toute surchauffe de l'incubateur
  • Robuste et peu encombrant
  • Porte intérieure en verre
Information de livraison: fournis avec deux étagères chromées.