Imprimer
Gants résistants aux coupures, PU800
Fournisseur: Marigold (Ansell)
1872E01000 1872E02000 1872E03000 1872E04000
MARG1872E01000EA 0 EUR
MARG1872E01000 MARG1872E02000 MARG1872E03000 MARG1872E04000
Gants résistants aux coupures, PU800
Gants
Ce gant tricoté sans couture en polyéthylène haute ténacité/polyester est doté d'un revêtement PU sur la paume. Il offre une excellente résistance à l'abrasion et aux coupures.
  • Coutures fines et étirables pour un excellent confort et une grande adaptabilité
  • Poignet tricoté en latex pour un ajustement parfait
  • Grande souplesse et dextérité pour un confort optimal pendant l'utilisation
Idéal pour les manipulations fines, la manipulation de composants tranchants, les travaux de montage et d'assemblage, le contrôle qualité, l'industrie automobile et l'industrie du verre.
EN 388 (4342), Cat. II
Certifications: EN 388 (4342), Cat. II