Imprimer
Accessoires pour congélateurs à ultra basse température
Fournisseur: Thermo Scientific
FLN300D FCO300D FLN4567 FLN300V FLN300A FCO4567 FCO300W FLN300W LN4567 FCO300A FCO300V FCO456LEV FLN456LEV LNTSXU
HERAFLN300DEA 2540 EUR
HERAFLN300D HERAFCO300D HERAFLN4567 471-1234 HERAFLN300A HERAFCO4567 HERAFCO300W HERAFLN300W HERALN4567 HERAFCO300A 471-1235 471-1232 471-1233 HERALNTSXU
Accessoires pour congélateurs à ultra basse température
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Garantissez une sécurité optimale pour les échantillons critiques en utilisant les systèmes de sauvegarde Thermo Scientific™ CO₂ et LN2 pour congélateurs à très basse température, à utiliser avec les congélateurs Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS-Series.
  • Le système de secours LN₂ maintient la température jusqu'à –80 °C avec de l'azote liquide, le système de secours CO₂ maintient la température jusqu'à –67 °C avec CO₂
Système de sauvegarde LN₂ : Dans le cas du refroidissement d'urgence LN₂, un réservoir mobile suffit si l'More Product Information