Imprimer
VWR®, Sous-gants
Fournisseur: VWR Collection
112-1898EA 26.9 EUR
112-1898 112-1899 112-1900 112-1904 112-1905 112-1910 112-1915 112-1917 112-4326
VWR®, Sous-gants
Gants
Ces doublures de gants durables et réutilisables sont fabriquées à 100 % en nylon. Ils sont compatibles avec les exigences strictes des salles blanches et peuvent être utilisés efficacement comme gant de toilette. Faible peluchage.
  • Réduit la transpiration et évacue l'humidité lors d'une utilisation prolongée
  • Prévient les irritations cutanées sans diminuer la sensibilité tactile
  • Limite l'usure pour prolonger la durée de vie des gants et préserver les ressources
  • Prélavé, ne rétrécira pas pendant le lavage
Poids de Basic : 21,5 g/paire ±10%