Imprimer
Chlortétracycline chlorhydrate
Fournisseur: Serva
Danger
14200.01 14200.02
SERA14200.01EA 0 EUR
SERA14200.01 SERA14200.02
Chlortétracycline chlorhydrate
Chlortétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26142699
Numéro CAS: 64-72-2
EINECS: 200-591-7