Imprimer
Isocyanure de cyclopentyle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
372090010 372090050
ACRO372090010EA 174 EUR
ACRO372090010 ACRO372090050
Isocyanure de cyclopentyle 96%
Isocyanure de cyclopentyle
Formule: C₆H₉N
Point d'ébullition: 40 °C (11hPa)
Densité: 0,86 g/cm³
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02664624
Numéro CAS: 68498-54-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %