Imprimer
Isocyanure de cyclohexyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
158400010 158400050 158400250
ACRO158400010EA 47.7 EUR
ACRO158400010 ACRO158400050 ACRO158400250
Isocyanure de cyclohexyle 99%
Isocyanure de cyclohexyle
Formule: C₇H₁₁N
Point d'ébullition: 173…176 °C (760 mmHg)
Densité: 0,89 g/cm³
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003839
Numéro CAS: 931-53-3
EINECS: 213-238-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 500 nm A: ≤0.02
pH 8.5 to 9.6 (10 % in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %