Imprimer
Isocyanure de 2-méthylpropyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: t-Butylisocyanide
B1274-25ML B1274-5ML
TCIAB1274-25MLEA 388 EUR
TCIAB1274-25ML TCIAB1274-5ML
Isocyanure de 2-méthylpropyle ≥95.0% (par GC)
Isocyanure de 2-méthylpropyle
Formule: C₅H₉N
MW: 83.13 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: –2°C
Numéro MDL: MFCD00000002
Numéro CAS: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
ONU: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=191732fc6cb96254441e7b808acd4be3c82c9901&vid=191732fc6cb96254441e7b808acd4be3c82c9901&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %