Imprimer
Kanamycine sulfate
Fournisseur: Serva
Danger
26899.01 26899.02 26899.03
SERA26899.01EA 0 EUR
SERA26899.01 SERA26899.02 SERA26899.03
Kanamycine sulfate
Kanamycine sulfate
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9