Imprimer
Ampicilline sel de sodium
Fournisseur: Molekula
Danger
23337642-100G 23337642-25G
MOLE23337642-100GEA 0 EUR
MOLE23337642-100G MOLE23337642-25G
Ampicilline sel de sodium
Ampicilline sel de sodium
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064313
Numéro CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1