Imprimer
Ampicilline
Fournisseur: Serva
13397.01 13397.02 13397.03
SERA13397.01EA 41 EUR
SERA13397.01 SERA13397.02 SERA13397.03
Ampicilline
Ampicilline
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S
MW: 349.4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005175
Numéro CAS: 69-53-4
EINECS: 200-709-7