Imprimer
Dextran, M.W. ~ 100,000
Fournisseur: Serva
18693.01 18693.02
SERA18693.01EA 0 EUR
SERA18693.01 SERA18693.02
Dextran, M.W. ~ 100,000
Dextran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5