Imprimer
Outils de nettoyage, EasyReach™
Fournisseur: CONTEC
2644 MEQT0001 2665LF 2685LF MEQT0021 MEQT0022 MEQT0002SZ 2685P PSME0001-BPR
129-0204EA 332 EUR
129-0204 129-0574 CONT2665LF CONT2685LF 129-1655 129-1656 129-2470 CONT2685P 115-2814
Outils de nettoyage, EasyReach™
Serpillières
EasyReach™ est recommandé pour le nettoyage et la désinfection efficace des surfaces des dispositifs séparatifs tels que les isolateurs, les systèmes RABS, les hottes à flux laminaire, les armoires de sécurité biologique, les boîtes à gants, les incubateurs et les hottes à air pur.
  • Languette spécialement conçue sur le tampon nettoyant pour permettre une installation rapide et en toute sécurité sur le châssis avec des mains gantées
  • L'outil monobloc en acier inoxydable passe facilement par les trappes de transfert, ne requiert aucun assemblage et ne
More Product Information