Imprimer
Portoirs pour tubes à essais, Origami TubeRack
Fournisseur: TENAK
TE50510 TE50530 TE50550
211-0387EA 40.6 EUR
211-0387 211-0388 211-0389
Portoirs pour tubes à essais, Origami TubeRack
Portoirs Tube Racks
PP
  • Hauteur réglable, ce qui le rend très flexible pour une large gamme de tubes
  • Grille alphanumérique pour une localisation facile des échantillons
  • Peut être utilisé pour stocker des échantillons de –45 à 60 °C
Conception innovante : livré à plat afin de réduire les frais d'expédition et l'espace de stockage. Assemblage facile.