Imprimer
Bromure de S-isopropylthiouronium
Fournisseur: Cayman Chemical
81290-100 81290-50 81290-500
CAYM81290-100EA 105 EUR
CAYM81290-100 CAYM81290-50 CAYM81290-500
Bromure de S-isopropylthiouronium
Bromure de S-isopropylthiouronium
Formule: C₄H₁₁BrN₂S
Numéro CAS: 57200-31-4