Imprimer
Acide 2-thiophenebutyrique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L07563.03 L07563.06
L07563.03EA 29.9 EUR
L07563.03 L07563.06
Acide 2-thiophenebutyrique ≥98%
Acide 2-thiophenebutyrique
Purity: 98% CAS No.: 4653-11-6 Molecular Formula: C8H10O2S Formula Weight: 170.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 122°/0.3mm Beilstein Reference: 127982 MDL No.: MFCD00005463
Formule: C₈H₁₀O₂S
Point d'ébullition: 122 °C (0,3 mmHg)
Densité: 1,169
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005463
Numéro CAS: 4653-11-6
EINECS: 225-090-0