Imprimer
Acide 3-thienylacetique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A10700.06 A10700.14 A10700.22
A10700.06EA 61.2 EUR
A10700.06 A10700.14 A10700.22
Acide 3-thienylacetique ≥98%
Acide 3-thienylacetique
Purity: 98% CAS No.: 6964-21-2 Molecular Formula: C6H6O2S Formula Weight: 142.18 Melting Point: 77-81° Boiling Point: 129°/2.5mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005473
Formule: C₆H₆O₂S
Point d'ébullition: 129 °C (2,5 mmHg)
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005473
Numéro CAS: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
ONU: 3261
ADR: 8,III