Imprimer
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Fournisseur: Roth Carl
3804.1 3804.2
ROTH3804.1EA 0 EUR
ROTH3804.1 ROTH3804.2
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Formule: C₃₁H₄₆O₂
Numéro MDL: MFCD00214063
Numéro CAS: 84-80-0
EINECS: 201-564-2