Imprimer
(S)-(-)-Acide indoline-2-carboxylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (S)-Indoline-2-carboxylic acid
H27009.03 H27009.06
H27009.03EA 26.2 EUR
H27009.03 H27009.06
(S)-(-)-Acide indoline-2-carboxylique ≥97%
(S)-(-)-Acide indoline-2-carboxylique
Purity: 97+% CAS No.: 79815-20-6 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: ca 177° dec. Optical Rotation: -115° (c=1 in 1N HCl)
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Point de fusion: ∼ 177 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070578
Numéro CAS: 79815-20-6
EINECS: 410-860-2