(±)-Acide indoline-2-carboxylique 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Indoline-2-carboxylic acid
B25450.06
B25450.14
B25450.06EA
64.8
EUR
B25450.06
B25450.14
(±)-Acide indoline-2-carboxylique 95%
(±)-Acide indoline-2-carboxylique
Purity: 95%
CAS No.: 78348-24-0
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: ca 168° dec.
MDL No.: MFCD00010635
Formule:
C₉H₉NO₂ Point de fusion: ∼ 168 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010635 Numéro CAS: 78348-24-0 EINECS: 278-899-6 |