Imprimer
Diméthylsulfoxyde 10% aqueous solution zA
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
12935.2700 12935.3700 12935.4700
KRAF12935.2700EA 0 EUR
KRAF12935.2700 KRAF12935.3700 KRAF12935.4700
Diméthylsulfoxyde 10% aqueous solution zA
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 18.5
Point d'éclair: 87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM