Imprimer
γ-Cyclodextrine hydraté 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
229900010 229905000 229900050
ACRO229900010EA 221 EUR
ACRO229900010 ACRO229905000 ACRO229900050
γ-Cyclodextrine hydraté 99%
γ-Cyclodextrine hydraté
Formule: C₄₈H₈₀O₄₀·H₂O
Point de fusion: 267 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149574
Numéro CAS: 91464-90-3
EINECS: 241-482-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤11 %
HPLC ≥98.5 % (ELSD)