Imprimer
α-Cyclodextrine hydraté 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
227290050 227290250 227291000
ACRO227290050EA 54.5 EUR
ACRO227290050 ACRO227290250 ACRO227291000
α-Cyclodextrine hydraté 98+%
α-Cyclodextrine hydraté
Formule: C₃₆H₆₀O₃₀·xH₂O
Point de fusion: 278 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150804
Numéro CAS: 51211-51-9
EINECS: 233-007-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤11 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≤0.5 % Linear oligomers
Specific optical rotation +145° to +151° (20°C, 589 nm) (c=2, water) (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm