Imprimer
β-Cyclodextrine ≥98% (par HPLC), Calbiochem®, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
239760-25 239760-500
239760-25EA 120 EUR
239760-25 239760-500
β-Cyclodextrine ≥98% (par HPLC), Calbiochem®, Millipore®
β-Cyclodextrine
Formule: C₄₂H₇₀O₃₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078139
Numéro CAS: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2