Imprimer
5-Chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène
Fournisseur: Thermo Scientific
MWP00002.1 MWP00002EA MWP00002EE
MAYBMWP00002.1EA 0 EUR
MAYBMWP00002.1 MAYBMWP00002EA MAYBMWP00002EE
5-Chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène
5-Chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène
Formule: C₉H₇ClS
MW: 182.67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052506
Numéro CAS: 19404-18-3