2-Amino-3-thénoate de méthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
GK02784DA
GK02784EA
MAYBGK02784DAEA
0
EUR
MAYBGK02784DA
MAYBGK02784EA
2-Amino-3-thénoate de méthyle
2-Amino-3-thénoate de méthyle
Formule:
C₆H₇NO₂S MW: 157.19 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00159547 Numéro CAS: 4651-81-4 |