Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthylnaphtalène-1,8-diamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
169860100 169860500
ACRO169860100EA 55.1 EUR
ACRO169860100 ACRO169860500
N,N,N',N'-Tétraméthylnaphtalène-1,8-diamine 99%
N,N,N',N'-Tétraméthylnaphtalène-1,8-diamine
Formule: C₁₄H₁₈N₂
Point d'ébullition: 144…145 °C (5hPa)
Point de fusion: 46…50 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003920
Numéro CAS: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to pink or brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 50 °C
GC ≥98.5 %