1-Chloroisoquinoléine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L17831.03
L17831.06
L17831.03EA
37.6
EUR
L17831.03
L17831.06
1-Chloroisoquinoléine 95%
1-Chloroisoquinoléine
Purity: 95%
CAS No.: 19493-44-8
Molecular Formula: C9H6ClN
Formula Weight: 163.61
Flash Point:
Formule:
C₉H₆ClN MW: 163.61 g/mol Point d'ébullition: 105…108 °C (4 mmHg) Point de fusion: 33…35 °C Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00024134 Numéro CAS: 19493-44-8 |