Imprimer
L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
418320010 418320050 418320250
ACRO418320010EA 29.9 EUR
ACRO418320010 ACRO418320050 ACRO418320250
L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol 95%
L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 74…76 °C (2 mmHg)
Densité: 1,036 g/cm³
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005255
Numéro CAS: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4840 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)