Imprimer
N-(Phénylméthyl)glycinate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(benzylamino)acetate
L15496.14 L15496.22 L15496.36
L15496.14EA 55.5 EUR
L15496.14 L15496.22 L15496.36
N-(Phénylméthyl)glycinate d'éthyle ≥97%
N-(Phénylméthyl)glycinate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 6436-90-4 Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 193.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.5053 Boiling Point: 102-104°/1mm Beilstein Reference: 2104816 MDL No.: MFCD00009174
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.25 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C (1 mmHg)
Densité: 1.048
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Numéro MDL: MFCD00009174
Numéro CAS: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6