Imprimer
N-(Phénylméthyl)glycinate d'éthyle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 2-(benzylamino)acetate
105950100 105950500
ACRO105950100EA 31.6 EUR
ACRO105950100 ACRO105950500
N-(Phénylméthyl)glycinate d'éthyle 96%
N-(Phénylméthyl)glycinate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.25 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C (10 mmHg)
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009174
Numéro CAS: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
ONU: 2735
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %