Imprimer
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41692.0100 8.41692.0500
8.41692.0100EA 113 EUR
8.41692.0100 8.41692.0500
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine
Formule: C₉H₂₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014876
Numéro CAS: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
ONU: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) miscible
Molar Mass 173.3 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 77 °C
Explosion Limit 1.1 - 5.7 %(V)
Density 0.828 g/cm3 (20 °C)
pH 11.9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 155 °C