Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
A15433.14
A15433.22
A15433.36
A15433.14EA
54.3
EUR
A15433.14
A15433.22
A15433.36
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine 98%
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine
Purity: 98%
CAS No.: 3030-47-5
Molecular Formula: C9H23N3
Formula Weight: 173.30
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point:
Formule:
C₉H₂₃N₃ Point d'ébullition: 199 °C Point de fusion: < –20 °C Densité: 0.830 Point d'éclair: 72 °C (161 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014876 Numéro CAS: 3030-47-5 EINECS: 221-201-1 ADR: 8,II |